Dubbele statiefkoppeling
Bosshead met blauwe plastic kopschroef, Cast legering, 16 mm
241-7867
Bossheads made from nickel plated cast alloy.
- Either with or without blue plastic headed nickel plated screws
- For use with rods up to 16 mm
- Omschrijving:Bosshead met blauwe plastic kopschroef
- Materiaal:Cast legering
- Voor staaf Ø:16 mm