Orders LinkContactUsLinkComponent
Formaldehyde 35% in aqueous solution stabilised, TECHNICAL
Formaldehyde 35% in aqueous solution stabilised, TECHNICAL
Plastic drum, 10 L
Catalogus # 90240.9010
Gezondheid
Giftig
Corrosief
Leverancier:   VWR Chemicals
Formaldehyde 35% in aqueous solution stabilised, TECHNICAL
Catalogus # 90240.9010
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  50-00-0
Formaldehyde 35% in aqueous solution stabilised, TECHNICAL
Formaldehyde 35% in aqueous solution stabilised, TECHNICAL
Plastic drum, 10 L
CAS-nummer:  50-00-0
Price
56,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 L
Product Details & Documents
Warning : Store this product at ambient temperature (above 15°C), because it may polymerise at temperatures below 9°C. Presence of polymers does not affect product properties. Precipitate can be removed by filtration.
Synoniemen:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • CAS-nummer:50-00-0
  • Formule:CH₂O
  • MDL-nummer:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03 g/mol
  • Dichtheid:1,088 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:66 °C (gesloten beker)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-001-8
  • UN:2209
  • ADR:8,III
  •  :Stabilised with methanol 10-15 %
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    Min. 34.5 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic drum
  • VPE:
    10 L
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.