Orders LinkContactUsLinkComponent
Formaldehyde 35% in aqueous solution stabilised, TECHNICAL
Formaldehyde 35% in aqueous solution stabilised, TECHNICAL
Plastic bottle, 5 L
Catalogus # 90240.5000
Gezondheid
Giftig
Corrosief
Leverancier:   VWR Chemicals
Formaldehyde 35% in aqueous solution stabilised, TECHNICAL
Catalogus # 90240.5000
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  50-00-0
Formaldehyde 35% in aqueous solution stabilised, TECHNICAL
Formaldehyde 35% in aqueous solution stabilised, TECHNICAL
Plastic bottle, 5 L
CAS-nummer:  50-00-0
Price
32,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 L
Product Details & Documents
Warning : Store this product at ambient temperature (above 15°C), because it may polymerise at temperatures below 9°C. Presence of polymers does not affect product properties. Precipitate can be removed by filtration.
Synoniemen:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • CAS-nummer:50-00-0
  • Formule:CH₂O
  • MDL-nummer:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03 g/mol
  • Dichtheid:1,088 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:66 °C (gesloten beker)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-001-8
  • UN:2209
  • ADR:8,III
  •  :Stabilised with methanol 10-15 %
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    Min. 34.5 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    5 L
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.