Maalkogels
Grinding ball, Zirconiumoxyde, 12 mm, MM 200/MM 400
Catalogus # 412-0040
Leverancier: Retsch GmbH
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Ø:12 mm
- Omschrijving:Grinding ball
- Materiaal:Zirconiumoxyde
- Seq:41
- Voor gebruik met:MM 200/MM 400
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #MateriaalØBeschikbaarheidPrice
- Maalkogels
Productinformatie
- Catalogus #MateriaalØBeschikbaarheidPrice
- Maalkogels
Productinformatie
- Catalogus #MateriaalØBeschikbaarheidPrice
- Maalkogels
Productinformatie
- Catalogus #MateriaalØBeschikbaarheidPrice
- Maalkogels
Productinformatie
- Catalogus #MateriaalØBeschikbaarheidPrice
- Maalkogels
Productinformatie
- Catalogus #MateriaalØBeschikbaarheidPrice
- Maalkogels
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.