Qualitative filter papers, folded
106, 100 mm
Catalogus # PRATJ010106
Leverancier: PRAT DUMAS
Ga naar:
Product Details & Documents
Superior vellum paper, tight texture quality, for qualitative analysis. Recommended for use in research and analysis laboratories, university hospitals, food, pharmaceutical and chemical industries. For use in conical 60° funnels.
Average burst strength: 2 kg
Specificaties
- Nr:106
- Maat:100 mm
- Cat. No.:PRATJ010106
- Partikelretentie:7 - 10 µm
- Dikte:170 µm
- Gewicht:65 g/m²
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.