Orders LinkContactUsLinkComponent
Qualitative filter papers, folded
Qualitative filter papers, folded
106, 130 mm
Catalogus # 512-0289
Leverancier:   PRAT DUMAS
Qualitative filter papers, folded
Catalogus # 512-0289
Leverancier:  PRAT DUMAS
Qualitative filter papers, folded
Qualitative filter papers, folded
106, 130 mm
Price
35,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Superior vellum paper, tight texture quality, for qualitative analysis. Recommended for use in research and analysis laboratories, university hospitals, food, pharmaceutical and chemical industries. For use in conical 60° funnels.
Average burst strength: 2 kg
Specificaties
  • Nr:
    106
  • Maat:
    130 mm
  • Cat. No.:
    512-0289
  • Partikelretentie:
    7 - 10 µm
  • Dikte:
    170 µm
  • Gewicht:
    65 g/m²
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.