Pasteurpipetten, Volac®
6,8 - 7,1 mm, 230 mm, -, Bulk
Catalogus # 612-1005
Leverancier: Poulten & Graf
Ga naar:
Product Details & Documents
Glas, met graduatie, met of zonder wattenstop, steriel of niet-steriel.
- Precisiepipetten met een grotere wanddikte voor het leveren van product van de hoogste kwaliteit in combinatie met een grotere sterkte, die het risico van breken tijdens transport, tijdens gebruik en tijdens het aanbrengen van PVC-ballonetjes verkleinen
- Standaardpipetten met buitendiameter bovendeel 6,8 - 7,1 mm, wanddikte 0,50-0,53 mm en buitendiameter spuitstuk 1,50 ±0,2 mm
Documents
Specificaties
- Ø uitw.:6,8 - 7,1 mm
- Verpakt:Bulk
- Steriel:-
- Lengte:230 mm
- Seq:02