Pasteurpipetten, Volac®
6,8 - 7,1 mm, 150 mm, -, Bulk
612-0993
Glas, met graduatie, met of zonder wattenstop, steriel of niet-steriel.
- Precisiepipetten met een grotere wanddikte voor het leveren van product van de hoogste kwaliteit in combinatie met een grotere sterkte, die het risico van breken tijdens transport, tijdens gebruik en tijdens het aanbrengen van PVC-ballonetjes verkleinen
- Standaardpipetten met buitendiameter bovendeel 6,8 - 7,1 mm, wanddikte 0,50-0,53 mm en buitendiameter spuitstuk 1,50 ±0,2 mm
- Ø uitw.:6,8 - 7,1 mm
- Verpakt:Bulk
- Steriel:-
- Lengte:150 mm
- Seq:01