Orders LinkContactUsLinkComponent
High purity dNTPs
High purity dNTPs
2'-Deoxyguanosine 5'-Triphosphate, sodium (dGTP), 250 mg
Catalogus # 27-1870-04
Leverancier:   Cytiva
High purity dNTPs
Catalogus # 27-1870-04
Leverancier:  Cytiva
CAS-nummer:  
High purity dNTPs
High purity dNTPs
2'-Deoxyguanosine 5'-Triphosphate, sodium (dGTP), 250 mg
CAS-nummer:  
Price
587,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mg
Product Details & Documents
dNTPs designed for applications requiring high purity such as amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling.
  • High purity dNTPs are functionally tested in long PCR to be PCR-qualified, and meet or exceed criteria for high-quality sequencing with thermo sequenase DNA polymerase
  • High purity (>98% triphosphate) confirmed by chromatographic analysis and ³¹P nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy
Bestelinformatie: Supplied as solids. For high purity solutions dNTPs, see illustra™ dNTP solutions.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    250 mg
  • Omschrijving:
    2'-Deoxyguanosine 5'-Triphosphate, sodium (dGTP)
  • Cat. No.:
    27-1870-04
  • Zuiverheid:
    ≥ 98% triphosphate
  • Opslag condities:
    -20°C
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.