Accessories
pH electrode, round tip, with sealed combination double junction, Ag/AgCl reference, electrolyte bridge of 4M KCl saturated with Ag/AgCl, outer electrolyte bridge of 1M KNO 3, annular ceramic reference junction and low profile
pH membrane
pH membrane
Leverancier: Cytiva
Ga naar:
Product Details & Documents
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Documents
Specificaties
- Omschrijving:pH electrode, round tip, with sealed combination double junction, Ag/AgCl reference, electrolyte bridge of 4M KCl saturated with Ag/AgCl, outer electrolyte bridge of 1M KNO 3, annular ceramic reference junction and low profile
pH membrane - Cat. No.:18-1111-26
- pH - nauwkeurigheid:± 0,1 pH-eenheid, temperatuurgecompenseerd
- Uitgangen:Analoog, 0 - 1 V, 4 - 20 mA
- b×d×h:260×370×100 mm
- pH - bereik:0 - 14 (specificaties geldig van 2 - 12)
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.