Reducing pieces with small flanges KF
Reducing piece, DN 40/25, Aluminium
Catalogus # 185-2305
Leverancier: VACUUBRAND
Ga naar:
Product Details & Documents
Reducing pieces with small flanges KF made of aluminium or stainless steel.
Documents
MB_Reduzierstuecke_KF
Technische tekening
Specificaties
- Omschrijving:Reducing piece, DN 40/25
- Materiaal:Aluminium
- Seq:05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.