Orders LinkContactUsLinkComponent
Small flanges with thread
Small flanges with thread
Small flanges KF, NW 16 with thread, G1/4", for ME 2, MZ 2, MV 2, DN 16
Catalogus # 185-2277
Leverancier:   VACUUBRAND
Small flanges with thread
Catalogus # 185-2277
Leverancier:  VACUUBRAND
Small flanges with thread
Small flanges with thread
Small flanges KF, NW 16 with thread, G1/4", for ME 2, MZ 2, MV 2, DN 16
Price
41,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These small flanges with thread made of stainless steel.
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Small flanges KF, NW 16 with thread, G1/4", for ME 2, MZ 2, MV 2, DN 16
  • Seq:
    01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.