Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissectienaalden
Dissectienaalden
Lancet, 140 mm
Catalogus # USBE5490
Leverancier:   USBECK Laborgeräte
Dissectienaalden
Catalogus # USBE5490
Leverancier:  USBECK Laborgeräte
Dissectienaalden
Dissectienaalden
Lancet, 140 mm
Price
2,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel needles with plastic handles.
Weight: 4 - 5 g
Specificaties
  • Vorm:
    Lancet
  • Lengte:
    140 mm