Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissectienaalden
Dissectienaalden
Gebogen, 140 mm
Catalogus # USBE5480
Leverancier:   USBECK Laborgeräte
Dissectienaalden
Catalogus # USBE5480
Leverancier:  USBECK Laborgeräte
Dissectienaalden
Dissectienaalden
Gebogen, 140 mm
Price
1,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel needles with plastic handles.
Weight: 4 - 5 g
Specificaties
  • Vorm:
    Gebogen
  • Lengte:
    140 mm