Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissectienaalden
Recht, 140 mm
  USBE5470
Dissectienaalden
  USBE5470
Dissectienaalden
Dissectienaalden
Recht, 140 mm
1,30 €
1 * 1 ST
Stainless steel needles with plastic handles.
Weight: 4 - 5 g
  • Vorm:
    Recht
  • Lengte:
    140 mm