Orders LinkContactUsLinkComponent
Diamantpen
Diamantpen
Diamantpen, balpenuitvoering, 140 mm
Catalog # 201-0392
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Diamantpen
Catalog # 201-0392
Diamantpen
Diamantpen
Diamantpen, balpenuitvoering, 140 mm
Price
40,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diamond tip in metal holder.
  • Met houten handvat of in balpenuitvoering verkrijgbaar
  • Niet geschikt om mee te snijden
  • 140 mm lang
Voor het beschrijven van glazen en metalen oppervlaktes.
Specifications
  • Omschrijving:
    Diamantpen, balpenuitvoering, 140 mm