Scheppen
800 ml, 330 mm
Catalogus # USBE3725
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ga naar:
Product Details & Documents
Aluminium, glad. Voor afname of dosering van poeders, granulaten of pasta's.
- Goede chemicaliënbestendigheid
- Zeer goede temperatuurbestendigheid
- Licht, robuust en handzaam
Specificaties
- Capaciteit:800 ml
- Lengte:330 mm