Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheppen
Scheppen
250 ml, 250 mm
Catalogus # 231-0325
Leverancier:   USBECK Laborgeräte
Scheppen
Catalogus # 231-0325
Leverancier:  USBECK Laborgeräte
Scheppen
Scheppen
250 ml, 250 mm
Price
8,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, glad. Voor afname of dosering van poeders, granulaten of pasta's.
  • Goede chemicaliënbestendigheid
  • Zeer goede temperatuurbestendigheid
  • Licht, robuust en handzaam
Specificaties
  • Capaciteit:
    250 ml
  • Lengte:
    250 mm