Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheppen
Scheppen
60 ml, 155 mm
Catalog # 231-0323
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Scheppen
Catalog # 231-0323
Scheppen
Scheppen
60 ml, 155 mm
Price
4,20 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, glad. Voor afname of dosering van poeders, granulaten of pasta's.
  • Goede chemicaliënbestendigheid
  • Zeer goede temperatuurbestendigheid
  • Licht, robuust en handzaam
Specifications
  • Capaciteit:
    60 ml
  • Lengte:
    155 mm