Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumlepels
Natriumlepel, enkel, 16 g, 180 mm
  231-1271
Natriumlepels
  231-1271
Natriumlepels
Natriumlepels
Natriumlepel, enkel, 16 g, 180 mm
10,70 €
1 * 1 ST
Copper basket.
  • With ergonomic handle
  • Single or double
  • Basket Ø 25 mm
  • Omschrijving:
    Natriumlepel, enkel, 16 g
  • Lengte:
    180 mm