Pincetten
Stomp, 160 mm
Catalog # 232-0090
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Roestvrij staal. Omvangrijk assortiment van kwaliteitspincetten voor allerlei toepassingen in laboratoria, bij productie etc.
- Licht hanteerbaar
- Antimagnetisch
- Corrosiebestendig
Specifications
- Type:Stomp
- Lengte:160 mm