Orders LinkContactUsLinkComponent
Pincetten
Pincetten
Stomp, 130 mm
Catalogus # 232-0088
Leverancier:   USBECK Laborgeräte
Pincetten
Catalogus # 232-0088
Leverancier:  USBECK Laborgeräte
Pincetten
Pincetten
Stomp, 130 mm
Price
4,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal. Omvangrijk assortiment van kwaliteitspincetten voor allerlei toepassingen in laboratoria, bij productie etc.
  • Licht hanteerbaar
  • Antimagnetisch
  • Corrosiebestendig
Specificaties
  • Type:
    Stomp
  • Lengte:
    130 mm