Pincetten
Stomp, 105 mm
232-0086
Roestvrij staal. Omvangrijk assortiment van kwaliteitspincetten voor allerlei toepassingen in laboratoria, bij productie etc.
- Licht hanteerbaar
- Antimagnetisch
- Corrosiebestendig
Documents
- Type:Stomp
- Lengte:105 mm