Buretklemmen
2 buretten
Catalogus # 241-7462
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ga naar:
Product Details & Documents
Gegoten aluminium. Voor eenvoudig en veilig vastzetten van buretten.
- Met staafkoppelstuk voor bevestiging aan kolfstatief
- Klemspanwijdte 0 - 20 mm
- Met rolhouders
Specificaties
- Voor:2 buretten