Orders LinkContactUsLinkComponent
Buretklemmen
Buretklemmen
1 buret
Catalogus # 241-7461
Leverancier:   USBECK Laborgeräte
Buretklemmen
Catalogus # 241-7461
Leverancier:  USBECK Laborgeräte
Buretklemmen
Buretklemmen
1 buret
Price
32,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Gegoten aluminium. Voor eenvoudig en veilig vastzetten van buretten.
  • Met staafkoppelstuk voor bevestiging aan kolfstatief
  • Klemspanwijdte 0 - 20 mm
  • Met rolhouders
Specificaties
  • Voor:
    1 buret