Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Buretklemmen
Buretklemmen
1 buret
Catalogus # 241-7451
Leverancier:   USBECK Laborgeräte
Buretklemmen
Catalogus # 241-7451
Leverancier:  USBECK Laborgeräte
Buretklemmen
Buretklemmen
1 buret
Price
22,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Gegoten vernikkeld zink. Voor eenvoudig en veilig vastzetten van buretten.
  • Met staafkoppelstuk voor bevestiging aan statiefstaven
  • Capaciteit 0 - 40 mm
  • Klembek met kunststofcoating om buretten te beschermen
Specificaties
  • Voor:
    1 buret