Dubbele statiefkoppelingen
Vernikkelde messing schroeven, Zinkgegoten, met poedercoating, vernikkelde messing schroeven, 16,0 mm
Catalogus # 241-7222
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ga naar:
Product Details & Documents
Voor standmontage.
- Snelle en eenvoudige montage en demontage
- Robuust, duurzaam
- Breed scala aan verschillende materialen voor veel toepassingen
Specificaties
- Omschrijving:Vernikkelde messing schroeven
- Materiaal:Zinkgegoten, met poedercoating, vernikkelde messing schroeven
- Seq:7
- Voor staaf Ø:16,0 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.