Dubbele statiefkoppelingen
Vernikkelde messing schroeven, Zinkgegoten, met poedercoating, 16,0 mm
Catalogus # 241-7207
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ga naar:
Product Details & Documents
Voor standmontage.
- Snelle en eenvoudige montage en demontage
- Robuust, duurzaam
- Breed scala aan verschillende materialen voor veel toepassingen
Specificaties
- Omschrijving:Vernikkelde messing schroeven
- Materiaal:Zinkgegoten, met poedercoating
- Seq:3
- Voor staaf Ø:16,0 mm