Orders LinkContactUsLinkComponent
Statiefstaven
Statiefstaven
12 mm, 1000 mm
Catalogus # 241-7133
Leverancier:   USBECK Laborgeräte
Statiefstaven
Catalogus # 241-7133
Leverancier:  USBECK Laborgeräte
Statiefstaven
Statiefstaven
12 mm, 1000 mm
Price
25,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal.
  • Robuust en zeer stabiel
  • Zeer goede chemische bestendigheid
Specificaties
  • Ø:
    12 mm
  • Lengte:
    1000 mm
  • Seq:
    06