Orders LinkContactUsLinkComponent
Statiefstaven
Statiefstaven
12 mm, 750 mm
Catalog # 241-7162
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Statiefstaven
Catalog # 241-7162
Statiefstaven
Statiefstaven
12 mm, 750 mm
Price
11,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Staal, gegalvaniseerd.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Zeer robuust
Specifications
  • Ø:
    12 mm
  • Lengte:
    750 mm