Orders LinkContactUsLinkComponent
Statiefstaven
Statiefstaven
12 mm, 750 mm
Catalogus # 241-7152
Leverancier:   USBECK Laborgeräte
Statiefstaven
Catalogus # 241-7152
Leverancier:  USBECK Laborgeräte
Statiefstaven
Statiefstaven
12 mm, 750 mm
Price
12,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Staal, gegalvaniseerd.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Zeer robuust
Specificaties
  • Ø:
    12 mm
  • Lengte:
    750 mm