Orders LinkContactUsLinkComponent
Statiefstaven
Statiefstaven
12 mm, 450 mm
Catalogus # 241-0249
Leverancier:   USBECK Laborgeräte
Statiefstaven
Catalogus # 241-0249
Leverancier:  USBECK Laborgeräte
Statiefstaven
Statiefstaven
12 mm, 450 mm
Price
8,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Staal, gegalvaniseerd.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Zeer robuust
Specificaties
  • Ø:
    12 mm
  • Lengte:
    450 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.