Tripod stands
Retort stand base, tripod, 1,1 kg, 115 mm
Catalogus # USBE2031
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ga naar:
Product Details & Documents
Retort stand base in tripod shape made from powder-coated steel.
- For rods up to 13 mm Ø
- With hinged screw M 6
Thickness: 10 mm
Specificaties
- Omschrijving:Retort stand base, tripod
- Seq:01
- Armlengte:115 mm
- Gewicht:1,1 kg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.