Driepootstatieven
Staafstatief, driepoot, 1,35 kg, 150 mm
Catalogus # 241-0246
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ga naar:
Product Details & Documents
Staal, met poedercoating.
- Met opening met schroefdraad M 10
- Geen steunstaaf
- Rubberen antislipvoet voor stevige plaatsing
Specificaties
- Omschrijving:Staafstatief, driepoot
- Armlengte:150 mm
- Gewicht:1,35 kg