Orders LinkContactUsLinkComponent
Statiefplaten
Statiefplaten
315×200 mm, 4,0 kg
Catalogus # 241-7113
Leverancier:   USBECK Laborgeräte
Statiefplaten
Catalogus # 241-7113
Leverancier:  USBECK Laborgeräte
Statiefplaten
Statiefplaten
315×200 mm, 4,0 kg
Price
49,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Staal, met poedercoating. Stevige, slipvrije bodemplaat. Voor een breed scala aan toepassingen. Met schroefdraadopening (M10) aan voorzijde.
  • Rubberen voetjes voor een stevige plaatsing
  • Eenvoudig te reinigen
  • Robuust
Specificaties
  • l×b:
    315×200 mm
  • Gewicht:
    4,0 kg