Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand rods
Stand rods
12 mm, Steel rod, 650 g, 750 mm, M 10
Catalog # USBE2003/2103
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Stand rods
Catalog # USBE2003/2103
Stand rods
12 mm, Steel rod, 650 g, 750 mm, M 10
Price
42,10 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Steel, zinc plated.
  • Threaded (M 10)
  • Diameter: 12 mm
Specifications
  • Ø:
    12 mm
  • Schroefdraad:
    M 10
  • Omschrijving:
    Steel rod, 650 g
  • Lengte:
    750 mm
  • Seq:
    03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.