Statiefplaten
250×160 mm, 2,5 kg
Catalogus # 241-7176
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ga naar:
Product Details & Documents
Staal, met poedercoating. Stevige, slipvrije bodemplaat. Voor een breed scala aan toepassingen. Met schroefdraadopening (M10) aan voorzijde.
- Rubberen voetjes voor een stevige plaatsing
- Eenvoudig te reinigen
- Robuust
Specificaties
- l×b:250×160 mm
- Gewicht:2,5 kg
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.