Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand rods
Stand rods
12 mm, Steel rod, 400 g, 450 mm, M 10
Catalogus # USBE2000/2100
Leverancier:   USBECK Laborgeräte
Stand rods
Catalogus # USBE2000/2100
Leverancier:  USBECK Laborgeräte
Stand rods
12 mm, Steel rod, 400 g, 450 mm, M 10
Price
29,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Steel, zinc plated.
  • Threaded (M 10)
  • Diameter: 12 mm
Specificaties
  • Ø:
    12 mm
  • Schroefdraad:
    M 10
  • Omschrijving:
    Steel rod, 400 g
  • Lengte:
    450 mm
  • Seq:
    01