Statiefplaten
180×100 mm, 1,1 kg
241-7110
Staal, met poedercoating. Stevige, slipvrije bodemplaat. Voor een breed scala aan toepassingen. Met schroefdraadopening (M10) aan voorzijde.
- Rubberen voetjes voor een stevige plaatsing
- Eenvoudig te reinigen
- Robuust
- l×b:180×100 mm
- Gewicht:1,1 kg