Orders LinkContactUsLinkComponent
Uitdampschalen
Uitdampschalen
125 ml, 23 mm, 131 mm
Catalogus # 216-0295
Uitdampschalen
Catalogus # 216-0295
Uitdampschalen
Uitdampschalen
125 ml, 23 mm, 131 mm
Price
170,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of silica.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Easy to clean
Specificaties
  • Ø uitw.:
    131 mm
  • Capaciteit:
    125 ml
  • Hoogte:
    23 mm