Orders LinkContactUsLinkComponent
Uitdampschalen
Uitdampschalen
25 ml, 15 mm, 79 mm
Catalogus # 216-0293
Uitdampschalen
Catalogus # 216-0293
Uitdampschalen
Uitdampschalen
25 ml, 15 mm, 79 mm
Price
121,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of silica.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Easy to clean
Specificaties
  • Ø uitw.:
    79 mm
  • Capaciteit:
    25 ml
  • Hoogte:
    15 mm