Inlet liners
Liner/hour Glass for POC injector, 4 mm, 2,4 mm, 19,05 mm
Catalogus # PERCN6101703
Leverancier: PerkinElmer
Ga naar:
Product Details & Documents
Liners protect GC columns against column contamination. These glass split and splitless inlet liners promote full vaporisation of samples, minimise mass discrimination, and achieve accurate and reproducible results.
- Liners packed with wool help to trap non-volatile material
Specificaties
- Ø uitw.:4 mm
- Ø inw.:2,4 mm
- Omschrijving:Liner/hour Glass for POC injector
- Lengte:19,05 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.