Orders LinkContactUsLinkComponent
Closures for headspace vials
Closures for headspace vials
PTFE coated silicone cap/spring, unassembled
Catalogus # PERCB0104242
Leverancier:   PerkinElmer
Closures for headspace vials
Catalogus # PERCB0104242
Leverancier:  PerkinElmer
Closures for headspace vials
PTFE coated silicone cap/spring, unassembled
Price
1 340,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Caps for 20 ml glass headspace crimp top round bottom vials which have a 23 mm OD and 75,5 mm height.
Specificaties
  • Omschrijving:
    PTFE coated silicone cap/spring, unassembled
  • Seq:
    03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.