Orders LinkContactUsLinkComponent
Inlet liners
Inlet liners
Silanized Glass Wool
Catalogus # PERC03300905
Leverancier:   PerkinElmer
Inlet liners
Catalogus # PERC03300905
Leverancier:  PerkinElmer
Inlet liners
Silanized Glass Wool
Price
109,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Liners protect GC columns against column contamination. These glass split and splitless inlet liners promote full vaporisation of samples, minimise mass discrimination, and achieve accurate and reproducible results.
  • Liners packed with wool help to trap non-volatile material
Specificaties
  • Omschrijving:
    Silanized Glass Wool
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.