Orders LinkContactUsLinkComponent
Nessler reagent
Nessler reagent
30 mL
N° de catalogue LOVI465200
Toxique
Santé
Environnement
Fournisseur:   Lovibond
Nessler reagent
N° de catalogue LOVI465200
Fournisseur:  Lovibond
Numéro CAS:  7783-33-7
Nessler reagent
30 mL
Numéro CAS:  7783-33-7
Prix
25,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 30 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Potassium mercuric Iodide, Potassium tetraiodomercurate, Nota 1, Mercury (II) potassium iodide, Potassium tetraiodomercurate – Potassium hydroxide solution
  • Numéro CAS:7783-33-7
  • Numéro MDL:MFCD00049656
  • Point d'ébullition:∼100 °C (1013 hPa)
  • Densité:1,2 g/cm³ (20 °C)
  • UN:2922
  • ADR:8,II
Documents
Spécifications
Spécifications
  • VPE:
    30 mL