Orders LinkContactUsLinkComponent
Tapesets
Tapesets
Tapeset 1, gesordeerd, 25,0 mm
Catalogus # 817-0026
Leverancier:   PRECISION DYNAMICS TIMEM
Tapesets
Catalogus # 817-0026
Tapesets
Tapesets
Tapeset 1, gesordeerd, 25,0 mm
Price
281,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 12 ROU
Product Details & Documents
Zelfklevende Time Tape voor algemeen gebruik. Is geschikt voor allerlei etiketteringstoepassingen. Beschrijfbaar met pen, potlood of stift. Deze tape is verkrijgbaar in allerlei kleuren in drie breedtes.
  • Temperatuurbestendig van −45 tot +121 °C
  • Met verwijderbare kleefstrip
  • Bestand tegen olie, water en zuren
Set 1 bestaat uit twee rollen wit, geel, blauw, groen en rood, en een rol oranje en roze.
Set 2 bestaat uit vijf rollen wit, vier rollen geel, drie rollen blauw, drie rollen groen, drie rollen oranje, drie rollen rood en drie rollen roze.
Set 3 bestaat uit vier rollen wit, twee rollen geel, twee rollen blauw, twee rollen groen, twee rollen oranje, twee rollen rood en twee rollen roze.
Length: 12,7 m
Documents
Specificaties
  • Breedte:
    25,0 mm
  • Kleur:
    gesordeerd
  • Omschrijving:
    Tapeset 1
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.