Precisiesondes
TC type T flexibele luchtsonde met PTFE kabel, −50…+250 °C, ±0,3 °C (−20...+70 °C)
±(0,7 °C (±0,5% mv), 1,5×2000 mm
±(0,7 °C (±0,5% mv), 1,5×2000 mm
Catalogus # 628-3299
Leverancier: TESTO
Ga naar:
Product Details & Documents
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
- Meetbereik:−50…+250 °C
- Omschrijving:TC type T flexibele luchtsonde met PTFE kabel
- Seq:01
- Juistheid:±0,3 °C (−20...+70 °C)
±(0,7 °C (±0,5% mv) - Ø×l:1,5×2000 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.