Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:124-02-7
- Formule:C₆H₁₁N
- Numéro MDL:MFCD00008642
- Poids moléculaire:97.16 g/mol
- Température de stockage:Kamertemperatuur
- ADR:3 (6.1, 8),II
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- EINECS:204-671-2
- UN:2359
Documents
msds_803521
SDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Solubility:86 g/l (20 °C)
- Melting Point:-88 °C
- Molar Mass:97.15 g/mol
- Boiling Point:111 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:24.2 hPa (20 °C)
- Flash Point:11 °C
- Refractive Index:1.4405 (20 °C, 589 nm)
- Explosion Limit:0.93 - 14.2 %(V)
- Density:0.79 g/cm3 (20 °C)
- pH:11.5 (9.7 g/l, H2O)
- Ignition Point:273 °C
Spécifications
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:250 ml
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



