Cryostiften, Nunc™
Cryostift, gesordeerd
Catalogus # 811-0009
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Cryostiften, Nunc™
Catalogus # 811-0009
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Voor het aanbrengen van etiketten op cryomaterialen zoals cryobuisjes, cryoboxen en cryolabels. Eén set bevat één stift van elke kleur: zwart, blauw, rood en groen.
- Onuitwisbare inkt
- Fijne punt
- Zakje met stiften in 4 kleuren
Documents
Specificaties
- Kleur:gesordeerd
- Omschrijving:Cryostift
- Cat. No.:811-0009
- Milieu certificering:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.