Bewaarbuizen, Nunc™
2,00 ml, 13×49 mm, Ja
Catalogus # 391-7589
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Bewaarbuizen, Nunc™
Catalogus # 391-7589
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Vial van PPCO (PP copolymeer) met een hoge zuiverheid, PE-schroefdop. Uitstekend geschikt voor centrifuge en opslag van PCR-reagentia, restrictie-enzymen en andere diagnostische en biochemische reagentia of monsters. Beschikbaar in een formaat van 0,5 en 2,0 ml met mat schrijfveld; het formaat van 2,0 ml is tevens voorzien van een schaalverdeling bij 0,5 en 1,0 ml.
- Lekvrije schroefsluiting, zelfs zonder O-ring
- Sluiting is in één volledige draai te verwijderen, zodat de inhoud gemakkelijk toegankelijk is
Kan worden gecentrifugeerd tot max. 13000×g.
Te gebruiken bij temperaturen van −40 tot +95 °C.
Te gebruiken bij temperaturen van -40 tot +95 °C
Specificaties
- Inclusief dop:Ja
- Ø×h:13×49 mm
- Capaciteit:2,00 ml
- Cat. No.:391-7589
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage